Learn More
1-Eicosanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497447
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15497447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34498.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13373-97-2 | C20H42S | 314.616 g/mol
1-Eicosanethiol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Eicosanethiol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13373-97-2
Summenformel C20H42S
Molekulargewicht (g/mol) 314.616
MDL-Nummer MFCD07779406
InChI-Schlüssel YYHYWOPDNMFEAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanethiol, eicosanethiol, 1-icosanethiol, icosyl mercaptan, eicosyl mercaptan, acmc-209btf
PubChem CID 139443
IUPAC-Name Icosan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Eicosanethiol
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Geruch Stench
Strukturformel CH3(CH2)19SH
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 314.61
Reinheit (%) 98%