Learn More
1-Dodecyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10269493 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10012870 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269493 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223450250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-03-7
Summenformel C12H22
Molekulargewicht (g/mol) 166.31
MDL-Nummer MFCD00008960
InChI-Schlüssel ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
IUPAC-Name Dodec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-Dodecyne
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -19°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9C∽CH
Brechungsindex 1.4330 to 1.435
Menge 25 mL
Beilstein 01, 261
Relative Dichte 0.77
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecyne
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.