Learn More
1-Dodecyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347915 25 g 25 Gramm
11337915 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02977.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecin wird bei der Synthese stabiler Ruthenium-Nanopartikel eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver und Oxidationsmitteln. Bei 2–8 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-03-7
Summenformel C12H22
Molekulargewicht (g/mol) 166.31
MDL-Nummer MFCD00008960
InChI-Schlüssel ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
IUPAC-Name Dodec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecyne
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.779
Siedepunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 25 g
Beilstein 1741320
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 97%