Learn More
1-Dodecylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348735
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348735 10 g 10 Gramm
11358735 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12314.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 929-73-7
Summenformel C12H28ClN
Molekulargewicht (g/mol) 221.81
MDL-Nummer MFCD00042017
InChI-Schlüssel TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
PubChem CID 458426
IUPAC-Name Dodecan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Strukturformel CH3(CH2)11NH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 3553943
Formelmasse 221.82
Reinheit (%) 97%