Learn More
1-Dodecylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472917
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472917 500 g 500 Gramm
11462917 100 g 100 Gramm
11468750 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15515.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecylamin wurde zur Herstellung neuer oberflächenaktiver Kupfer(II)-Komplexe verwendet. Es wird als Katalysator und Schabloniermittel im Sol-Gel-Prozess zur Herstellung monodisperser mesoporöser bioaktiver Glas-Submikronkugeln eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (78 mg/l 25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-22-1
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.36
MDL-Nummer MFCD00008154
InChI-Schlüssel JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC-Name Dodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecylamine
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Dichte 0.802
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt 115°C (239°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 500 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1633576
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formelmasse 185.36
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Dodecylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Dodecanamine