Learn More
(1-Dodecyl)Trimethylammoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459046
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459046 100 g 100 Gramm
11439046 5 g 5 Gramm
11449046 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17924.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263.894 g/mol
Dodecyltrimethylammonium Chloride is useful as a paint stripper, a foaming stabilizer, and a bactericidal lotion. It is used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, as anti-static agent, catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecyltrimethylammoniumchlorid ist nützlich als Farbentferner, Schaumstabilisator und bakterizide Lotion. Es wird in der Lack-, Kunststoff-, Farben-, Gummi- und Tintenproduktion, als Antistatikum, Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-00-5
Summenformel C15H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 263.894
MDL-Nummer MFCD00041974
InChI-Schlüssel DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
IUPAC-Name Dodecyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼237°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3915951
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 263.9
Reinheit (%) 97%