Learn More
(1-Dodecyl)Trimethylammoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439046
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439046 5 g 5 Gramm
11449046 25 g -
11459046 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17924.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263.894 g/mol
Dodecyltrimethylammonium Chloride is useful as a paint stripper, a foaming stabilizer, and a bactericidal lotion. It is used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, as anti-static agent, catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecyltrimethylammoniumchlorid ist nützlich als Farbentferner, Schaumstabilisator und bakterizide Lotion. Es wird in der Lack-, Kunststoff-, Farben-, Gummi- und Tintenproduktion, als Antistatikum, Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-00-5
Summenformel C15H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 263.894
MDL-Nummer MFCD00041974
InChI-Schlüssel DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
IUPAC-Name Dodecyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼237°C (decomposition)
Geruch Odorless
Strukturformel CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3915951
Formelmasse 263.9
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride