Learn More
1-Dodecen, 93–95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11964421 10 kg Metallfass 10 Kilogramm
10071070 100 g Glasflasche 100 Gramm
10449410 500 g Glasflasche 500 Gramm
10108043 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11964421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117630100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-41-4
Summenformel C12H24
Molekulargewicht (g/mol) 168.32
MDL-Nummer MFCD00008961
InChI-Schlüssel CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC-Name Dodec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecene
Namenshinweis 93-95%
CAS Min. % 93.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 213.0°C
Flammpunkt 77°C
Prozentgehaltsbereich 93% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel CH3(CH2)9CH=CH2
Brechungsindex 1.4284 to 1.4304
Menge 10 kg
Beilstein 01,225
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formelmasse 168.32
Reinheit (%) 93 to 95%