Learn More
1- Dodecanol, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16389227 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
16389227 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16389227 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1-Dodecanol112-53-81000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 112-53-8, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C12H26O
MDL-Nummer MFCD00004753
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
PubChem CID 8193
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:28878
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch