Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Dodecanol |
| Schmelzpunkt | 22 °C bis 26 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.833 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 260 °C bis 262 °C |
| Flammpunkt | 121 °C (249.8 °F) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)11OH |
| Brechungsindex | n20/D 1.442 (Lit.) |
| Menge | 1 l |
| Mehr anzeigen |