Learn More
1-Dodecanol, Reagenzienqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15611190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15611190 250 ml Poly-Flasche 250 Milliliter
15691180 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15601190 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15611190 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 126799250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dodecylalkohol, Laurylalkohol, N-Dodecylalkohol, Laurinalkohol, Laurinischer Alkohol, Undecyl-Carbinol, 1-Dodecylalkohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Schmelzpunkt 22 °C bis 26 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.833 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 260 °C bis 262 °C
Flammpunkt 121 °C (249.8 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Brechungsindex n20/D 1.442 (Lit.)
Menge 250 ml
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1738860
Löslichkeitsinformationen Leicht wasserlöslich, 1 g/l bei 23 °C
Dampfdichte 7.4 (vs. Luft)
Formelmasse 186.33 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz