Learn More
1-Dodecanol, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120028
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15695550
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 443816500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98,0%
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dodecylalkohol, Laurylalkohol, N-Dodecylalkohol, Laurinalkohol, Laurinischer Alkohol, Undecyl-Carbinol, 1-Dodecylalkohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Schmelzpunkt 22 °C bis 26 °C
Dichte 0.833 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 260 °C bis 262 °C
Flammpunkt 121 °C (249.8 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Brechungsindex n20/D 1.442
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1738860
Dampfdichte 7.4 (vs. Luft)
Formelmasse 186.33 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %