Learn More
1-Dodecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444913
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444913 5000 g 5000 Gramm
11434913 250 g 250 Gramm
11424913 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12228.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecanol dient als Hilfsstoff in Kostemika und Textilien, synthetisches Öl, Emulgator und Flotationsmittel von Rohmaterialien, Waschmittelrohstoff und Schaummittel in Zahnpasta.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.004 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Brechungsindex 1.443
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1738860
Merck Index 14,3405
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.004g/L).
Formelmasse 186.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin