Learn More
1-Dodecanol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325141 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325141 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13061000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
CAS 112-53-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Dodecanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H26 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lauryl Alcohol, 1-Dodecanol
InChI-Formel InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 186.33
Menge 1 mL
Formelmasse 186,1984 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.