Learn More
1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450703
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450703 500 g 500 Gramm
11440703 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11450703 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12741.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 112-55-0 | C12H26S | 202.40 g/mol
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecanethiol wird bei der Herstellung hydrophober oder gemischter, selbstassemblierender Monoschichten verwendet. Wird auch als Kettentransfermittel für die radikale Polymerisation eingesetzt. Wird darüber hinaus als Polymerisationshemmer in Polyurethan- und Neopren-Klebstoffen eingesetzt, die in der Schuhbranche Anwendung finden. Dient darüber hinaus als Protein-Regenerationsmittel, das zur Regeneration von nativen Proteinen aus Mercuribenzoat verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-55-0
Summenformel C12H26S
Molekulargewicht (g/mol) 202.40
MDL-Nummer MFCD00004885
InChI-Schlüssel WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC-Name dodecane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanethiol
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.845
Siedepunkt 276°C to 278°C
Flammpunkt 133°C (271°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3(CH2)11SH
Brechungsindex 1.4601
Menge 500 g
Beilstein 969337
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 202.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecanethiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanethiol