Learn More
1-Dodecanesulfonsäure-Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10659803 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10659803 5 g Kunststoffpulverbehälter 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10659803 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/5297/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
CAS 2386-53-0
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Summenformel C12H25NaO3S
MDL-Nummer 7527
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
InChI-Schlüssel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;-dodecan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 272.379
PubChem CID 23665726
Formelmasse 272.38g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter