Learn More
1-Dodekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10786181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10786181 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10786181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147900010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00 CHF
    33.00 CHF / 1 Gramm
    Sparen 1.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis 99+%
CAS 2386-53-0
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H25NaO3S
Strukturformel CH3(CH2)11SO3Na
MDL-Nummer MFCD00007527
Menge 1 g
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;-dodecan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 272.38
PubChem CID 23665726
Formelmasse 272.38
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver