Learn More
1-Dodekansulfonsäure, Natriumsalz, 99 +%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782244 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10782244 25 g Glasflasche 25 Gramm
10288033 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782244 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396720250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 CHF
    746.00 CHF / 25 Gramm
    Sparen 24.00 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-53-0
MDL-Nummer MFCD00007527
InChI-Schlüssel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
IUPAC-Name Natrium;-dodecan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous, Ion pair chromatography
Extinktion 0.02 max. (C=0.18 M in hot water) at 230nm, 0.03 max. (C=0.18 M in hot water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.18 M in hot water) at 210nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H25NaO3S
Strukturformel CH3(CH2)11SO3Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 272.379
Formelmasse 272.38
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ionenpaarchromatographie
Physikalische Form Kristallpulver