Learn More
1-Dodecan-d25-thiol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Dodecanethiol-D25 |
| CAS | 869563-00-8 |
| Summenformel | C12 D25 H S |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 1-Dodecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-thiol (9 CI, ACI), 1-Dodecane-d25-thiol, 1-Dodecanethiol-d25, 1-Dodecanethiol-D25, 1-Dodecyl-d25 mercaptan, Lauryl-d25 mercaptan |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Pentacosadeuteriododecan-1-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.5539 |
| Formelmasse | 227,3324 g/mol |
| Mehr anzeigen |