Learn More
1-Docosanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Docosanol |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3 |
| Formelmasse | 326.3549 |