missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-2689538 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10272262

Marke: Thermo Scientific Acros 173720250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326.61 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 661-19-8
Summenformel C22H46O
Molekulargewicht (g/mol) 326.61
MDL-Nummer MFCD00002939
InChI-Schlüssel NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
IUPAC-Name Docosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Docosanol
Namenshinweis 0.98
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 227°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)21OH
Menge 25 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Viskosität 7.5 mPa.s (80°C)
Formelmasse 326.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pellets oder Tabletten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt