Learn More
1-Docosanethiol, TRC
Artikelnummer. 30379508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379508 500 mg
30371245 250 mg
30378113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD678868500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-83-3
Summenformel C22H46S
Molekulargewicht (g/mol) 342.67
Synonym Docosanethiol, Docosyl Mercaptan, NSC 97595, n-Docosanethiol
IUPAC-Name Dokosan-1-Thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Docosanethiol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H46S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Formelmasse 342.332