missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30373596
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373596 5 g
30370544 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4928485G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 90604-02-7
Summenformel C16H17NO . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 275.77
SMILES Cl.OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO.ClH/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15-16,18H,11-12H2;1H
Formelmasse 275.1077
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.