Learn More
1-Dimethylamino-2-Propanol (Dimepranol), TRC
Artikelnummer. 17981065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17981065 1 g 1 Gramm
17914495 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4604001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-16-7
Summenformel C5 H13 N O
Molekulargewicht (g/mol) 103.16
Synonym 1-(Dimethylamino)-2-propanol, (±)-1-(Dimethylamino)-2-propanol, (±)-1-(N,N-Dimethylamino)-2-propanol, 1-Methyl-2-(dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)-1-methyl-1-ethanol, 2-(Dimethylamino)-1-methylethanol, 3-(Dimethylamino)-2-propanol, Bisomer Amine D 700, DL-1-(Dimethylamino)-2-propanol, DMA 2P, Dimepranol, Dimethyl(2-hydroxypropyl)amine, Dimethylisopropanolamine, N,N-Dimethyl-2-hydroxy-1-propanamine, N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylamine, N,N-Dimethylamino-2-propanol, N,N-Dimethylisopropanolamine, NSC 3163
IUPAC-Name 1-(Dimethylamino)propan-2-ol
SMILES CC(O)CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimepranol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Formelmasse 103.0997