Learn More
1-Deoxynojirimycinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427829
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427829 25 mg 25 Milligramm
15417829 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427829 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66458.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 73285-50-4 | C6H14ClNO4 | 199.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73285-50-4
Summenformel C6H14ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.631
MDL-Nummer MFCD00133247
InChI-Schlüssel ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Synonym duvoglustat hcl, duvoglustat hydrochloride, deoxynojirimycin hydrochloride, 1-deoxynojirimycin hydrochloride, unii-0rn23c42qr, duvoglustat hydrochloride usan, +-1-deoxynojirimycin hydrochloride, moranoline hydrochloride, 1-deoxy-l-altronojirimycin hydrochloride
PubChem CID 13018787
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol;hydrochlorid
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 3563225
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20mg/ml
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver