Learn More
1-Decylamin, TRC
Artikelnummer. 30357165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357165 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22692510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decylamine
CAS 2016-57-1
Summenformel C10 H23 N
Menge 10 g
Synonym Decylamine (6CI,8CI), 1-Aminodecane, 1-Decylamine, Caprylamine, Decanamine, Kemamine P 190D, Monodecylamine, NDA, n-Decylamine
InChI-Formel InChI=1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCN
IUPAC-Name Decan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 157.3
Formelmasse 157.183