Learn More
(1-Decyl)trimethylammonium bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378635 50 g 50 Gramm
11368635 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12144.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
(1-Decyl)trimethylammonium bromide is used in high performance liquid chromatography and in nuclear magnetic resonance. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1 -Decyl)Trimethylammoniumbromid wird in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und in der Kernspinresonanz verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2082-84-0
Summenformel C13H30BrN
Molekulargewicht (g/mol) 280.29
MDL-Nummer MFCD00041973
InChI-Schlüssel PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
IUPAC-Name Decyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Decyl)trimethylammonium bromide
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Menge 50 g
Beilstein 3915222
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 280.3
Reinheit (%) 98%