Learn More
1-Decanoyl-rac-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30134271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134271 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2126502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2277-23-8
Summenformel C13H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 246.34
Synonym Decanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, (±)-1-Monodecanoin, (±)-Glyceryl 1-Monodecanoate, 1-Decanoylglycerol, 1-Monocaprin, 1-Monodecanoylglycerol, 2,3-Dihydroxypropyl Decanoate, Capric Acid alpha-Monoglyceride, Capryl Monoglyceride, Decanoic Acid 1-Monoglyceride, Decanoic Acid alpha-Monoglyceride, Glycerol 1-Monodecanoate, alpha-Monocaprin;
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxypropyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decanoyl-rac-glycerol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
Formelmasse 246.1831