Learn More
1-Decanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438446
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11438446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15913.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174.346 g/mol
1-Decanethiol is used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs). It is also used in the study of self-assembled monolayers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decanethiol wird zur Verbesserung der Ladungsinjektion verwendet, indem eine Monolage dieses Materials auf der Oberfläche von Drain- und Source-Elektroden aus Gold für Feldeffekttransistoren (FET) erzeugt wird. Es wird auch bei der Untersuchung von selbstorganisierenden Monolagen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2–8 °C. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-10-2
Summenformel C10H22S
Molekulargewicht (g/mol) 174.346
MDL-Nummer MFCD00004884
InChI-Schlüssel VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
PubChem CID 8917
IUPAC-Name Decan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decanethiol
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 0.843
Siedepunkt 237°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3(CH2)9SH
Brechungsindex 1.4565
Menge 500 mL
Beilstein 1735223
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 174.35
Reinheit (%) 96%