Learn More
1-Decansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
1-Decanesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decansulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
1-Decansulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Decanesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 30°C to 34°C |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1771852 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | It reacts with water. |
| Formelmasse | 240.79 |
| Reinheit (%) | 98% |