Learn More
1-Decansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326936
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11326936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06642.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 61652-81-1 | C10H21ClO2S | 240.79 g/mol
1-Decanesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decansulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61652-81-1
Summenformel C10H21ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.79
MDL-Nummer MFCD00051746
InChI-Schlüssel WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanesulfonyl chloride, decanesulfonylchloride, decanesulfonyl chloride, decylsulfonyl chloride, 1-decanesulphonylchloride, acmc-1b9lu
PubChem CID 109107
IUPAC-Name Decan-1-sulfonylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1771852
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 240.79
Reinheit (%) 98%