Learn More
1-Dekanesulfonsäure Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, mit elektrochemischer Detektion, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10711974 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10711974 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10711974 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0035/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
CAS 13419-61-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Summenformel C10H21NaO3S
MDL-Nummer 7526
InChI-Schlüssel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natrium-decan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 244.32
Formelmasse 244.32g/mol
Verpackung Glasgefäß