Learn More
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10673763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10673763 5 g Glasflasche 5 Gramm
10446252 25 g Glasflasche 25 Gramm
10683763 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673763 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.55 CHF
    77.20 CHF / 5 Gramm
    Sparen 2.35 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 96 %, Acros Organics, Menge:25g, Verpackung:Glasflasche, weiß bis cremeweiß, Schmelzpunkt:>300 °C, Molekulargewicht:244,32, Prozent Reinheit:96%, Assay-Prozentbereich:96%, Beilstein:04, III, 27, CAS:13419-61-9, CAS Max. %:100,0, CAS Min %:95,0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13419-61-9
Summenformel C10H21NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.32
MDL-Nummer MFCD00007526
InChI-Schlüssel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC-Name Natrium;decan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Verlust bei Trocknung 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9SO3Na
Menge 5 g
Beilstein 04, III, 27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 244.32
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver