Learn More
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689532
48.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13419-61-9
C10H21NaO3S
244.32
MFCD00007526
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
2724181
Natrium;decan-1-sulfonat
CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13419-61-9
C10H21NaO3S
244.32
MFCD00007526
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
2724181
Natrium;decan-1-sulfonat
CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 96 %, Acros Organics, Menge:25g, Verpackung:Glasflasche, weiß bis cremeweiß, Schmelzpunkt:>300 °C, Molekulargewicht:244,32, Prozent Reinheit:96%, Assay-Prozentbereich:96%, Beilstein:04, III, 27, CAS:13419-61-9, CAS Max. %:100,0, CAS Min %:95,0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Verlust bei Trocknung 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9SO3Na
Menge 5 g
Beilstein 04, III, 27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 244.32
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver