missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ 1 D Filtertiegel

Filtertiegel aus Klarglas für verbesserte Sichtbarkeit.

Marke:  BRAND™ 458021

Additional Details : Gewicht : 2.99000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15282439

  • 205.00 CHF / 10 Stück


Verfügbar ab
28-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Borosilikatglas 3.3
Spezifikation

Spezifikation

30 ml
1
Borosilikatglas
3 cm
Tiegel
Videos
Dokumentation