Learn More
1-Cyclopropylpiperazin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429177
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15429177 250 mg 250 Milligramm
15419177 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15429177 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52436.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139256-79-4
Summenformel C7H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 199.119
MDL-Nummer MFCD00040810
InChI-Schlüssel JDJNSFSTSJWJFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopropylpiperazine dihydrochloride, 1-cyclopropyl-piperazine dihydrochloride, 1-cyclopropylpiperazine 2hcl, 1-cyclopropylpiperazine di-hcl, 1-cyclopropyl-piperazine 2 hcl, 1-cyclopropyl-piperazine di-hcl, 1-cyclopropyl-piperazine x 2 hcl, 1-cyclopropyl-piperazine, dihydrochloride, 1-cyclopropyl-piperazine bis-hydrochloride, piperazine, 1-cyclopropyl-, dihydrochloride
PubChem CID 21220812
IUPAC-Name 1-Cyclopropylpiperazin;Dihydrochlorid
SMILES C1CC1N2CCNCC2.Cl.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 199.12
Reinheit (%) 97%