Learn More
1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30350245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350245 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC989685500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 93107-30-3
Summenformel C13 H9 F2 N O3
Menge 500 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6,7-difluor-4-oxochinolin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.2123
Formelmasse 265.055