Learn More
1-Cyclohexen-1-Carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318345 10 g 10 Gramm
11308345 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318345 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10284.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1855-63-6 | C7H9N | 107.156 g/mol
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Cyclohexen-1-Carbonitril wird bei der Herstellung von Cyclohexen-1-Carboxylsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1855-63-6
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00013772
InChI-Schlüssel GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm
PubChem CID 74619
IUPAC-Name Cyclohexen-1-Carbonitril
SMILES C1CCC(=CC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Dichte 0.947
Siedepunkt 85°C to 88°C (17 mmHg)
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 385837
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 98%