Learn More
1-(Cyanacetyl)-pyrrolidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488750
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488750 1 g 1 Gramm
11404184 5 g 5 Gramm
11414184 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12523.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14227-95-3 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14227-95-3
Summenformel C7H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00020838
InChI-Schlüssel VEUDVNNBYYRZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoacetyl pyrrolidine, 3-oxo-3-pyrrolidin-1-yl propanenitrile, 1-cyanoacetylpyrrolidine, 3-oxo-3-1-pyrrolidinyl propanenitrile, pyrrolidine, 1-cyanoacetyl, 1-pyrrolidinepropanenitrile,b-oxo, 3-oxo-3-pyrrolidinylpropanenitrile, n-cyanoacetylpyrrolidine, acmc-20ak5f, oxopyrrolidinylpropanenitrile
PubChem CID 84272
IUPAC-Name 3-Oxo-3-Pyrrolidin-1-ylpropannitril
SMILES O=C(CC#N)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Cyanoacetyl)pyrrolidine
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 637151
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) ≥98%