Learn More
1-Cyan-4-(dimethylamino)-pyridinium Tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424976 500 mg 500 Milligramm
15414976 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59334.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59016-56-7 | C8H10BF4N3 | 234.99 g/mol
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate is a cyanylation reagent for protein sulfhydryl groups and used to prepare protein-polysaccharide conjugates. It is employed as an activating agent for polysaccharide resins and conjugation of lipopolysaccharides while retaining endotoxic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Cyan-4-(dimethylamin)pyridiniumtetrafluorborat ist ein Cyanylierungsreagenz für Proteinsulfhydrylgruppen und wird zur Herstellung von Protein-Polysaccharid-Konjugaten verwendet. Es wird als Aktivierungsmittel für Polysaccharidharze und zur Konjugation von Lipopolysacchariden unter Beibehaltung der endotoxischen Aktivität eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59016-56-7
Summenformel C8H10BF4N3
Molekulargewicht (g/mol) 234.99
MDL-Nummer MFCD00011998
InChI-Schlüssel MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)Pyridin-1-ium-1-Carbonitril;Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 500 mg
Beilstein 5685616
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and acetonitrile.
Formelmasse 234.99
Reinheit (%) 98%