Learn More
Alfa Aesar™ (1-Cyano-2-Ethoxy-2 -Oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-Morpholinocarbenium-Hexafluorphosphat, 98%
Artikelnummer. 15415175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415175 10g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415175 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H33746.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
(1-Cyano-2-Ethoxy-2-Oxoethylidenaminooxy)Dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphat wird als Kupplungsreagenz in der Peptidsynthese verwendet. Es eignet sich für die Lösungsphase & die Festphasenpeptidsynthese, visuelle oder kolorimetrische Reaktionsüberwachung möglich.
Löslichkeit
Löslich in DMF 1 mmol in 2 ml.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wärme, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Summenformel C12H19F6N4O4P
MDL-Nummer MFCD11975052
Menge 10g
Synonym comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
InChI-Schlüssel GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
SMILES CCOC(=O)C(=NOC(=[N+](C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-Name [[(Z)-(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]oxy-morpholin-4-ylmethyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 428.272
PubChem CID 44471148
Formelmasse 428.27
Reinheit (%) 98%