missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COMU™, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4258911
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1075198-30-9
C12H19F6N4O4P
428.27
MFCD11975052 MFCD24368564 MFCD11975052
GPDHNZNLPKYHCN-UHFFFAOYSA-N
comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
44471148
ethyl cyano({[(dimethyliminiumyl)(morpholin-4-yl)methoxy]imino})formate; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N1CCOCC1)=[N+](C)C)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1075198-30-9
C12H19F6N4O4P
428.27
MFCD11975052 MFCD24368564 MFCD11975052
GPDHNZNLPKYHCN-UHFFFAOYSA-N
comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
44471148
ethyl cyano({[(dimethyliminiumyl)(morpholin-4-yl)methoxy]imino})formate; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N1CCOCC1)=[N+](C)C)C#N

Kupplungsreagenz

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material COMU*
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 151.4°C to 152.9°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 428.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'