Learn More
1-Chlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466426
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11466426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24733.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-59-9
Summenformel C5H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 106.59
MDL-Nummer MFCD00001015
InChI-Schlüssel SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC-Name 1-Chlorpentan
SMILES CCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloropentane
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.881
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CH3(CH2)4Cl
Brechungsindex 1.4125
Menge 250 g
UN-Nummer UN1107
Merck Index 14,606
Formelmasse 106.6
Reinheit (%) 98%