Learn More
1-Chlorooctane 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10428482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428482 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10041750 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154715000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 111-85-3
Summenformel C8H17Cl
Molekulargewicht (g/mol) 148.674
MDL-Nummer MFCD00001022
InChI-Schlüssel CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
IUPAC-Name 1-Chloroctan
SMILES CCCCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorooctane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7Cl
Brechungsindex 1.4288 to 1.4308 (20°C, 589nm)
Menge 500 mL
Beilstein 01, 159
Formelmasse 148.68
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid