Learn More
1-Chloroctadecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chlorooctadecane |
| CAS | 3386-33-2 |
| Summenformel | C18 H37 Cl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC-Name | 1-Chloroctadecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.94 |
| Formelmasse | 288.2584 |