Learn More
1-Chloroctadecan 10000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310879
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310879 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310879 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010318DI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorooctadecane
CAS 3386-33-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Chlorooctadecane
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H37 Cl
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Octadecane, 1-chloro-, 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC-Name 1-Chloroctadecan
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 288.94
Menge 1 mL
Formelmasse 288.2584 g/mol