Learn More
1-(Chlormethyl)Naphthalin, TRC
Artikelnummer. 30354573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354573 1 g 1 Gramm
30350343 10 g -
30349894 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3680301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-52-2
Summenformel C11H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 176.64
Synonym 1-Naphthalenylmethyl Chloride, 1-Naphthalylmethyl Chloride, 1-Naphthylmethyl Chloride, NSC 8473, α-(Chloromethyl)naphthalene, α-Naphthylmethyl Chloride
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)Naphthalin
SMILES ClCC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Formelmasse 176.0393
Reinheit (%) >95%