Learn More
1-(Chloromethyl)cyclohexanecarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10137392
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10137392 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10178204 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10137392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH01751DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 112905-95-0
Summenformel C8H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 157.641
InChI-Schlüssel BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)cyclohexan-1-carbonitril
SMILES C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 157.64
Reinheit (%) 95%