Learn More
1-Chlorisochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11354785
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
19493-44-8
C9H6ClN
163.604
MFCD00024134
MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
140539
1-Chlorisochinolin
C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
19493-44-8
C9H6ClN
163.604
MFCD00024134
MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
140539
1-Chlorisochinolin
C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
The product has been used in a Mn-catalyzed cross-coupling with aryl- and alkylmagnesium halides. It has also been used in a Pd-catalyzed cross-coupling with heteroaryl boronic acids and esters. Furthermore, it has been used in a homocoupling reaction to yield bis-isoquinoline, each enantiomer of which might be very useful as a chiral ligand for asymmetric synthesis. 1-Chloroisoquinone is used in the preparation of new aminoisoquinolinylurea derivatives which show antiproliferative activity against melanoma cell lines. It can also be applied to the control of storage age and stability of unstable boronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Produkt wurde in einer Mn-katalysierten Kreuzkopplung mit Aryl- und Alkylmagnesiumhalogeniden eingesetzt. Wurde auch in einer Pd-katalysierten Kreuzkopplung mit Heteroarylboronsäuren und Estern verwendet. Wurde darüber hinaus in einer Homokupplungsreaktion zur Ausbeute von Bis-Isochinolin verwendet, von denen jedes Enantiomer als chiraler Ligand für die asymmetrische Synthese sehr nützlich sein könnte. 1-Chloroisochinon wird bei der Herstellung neuer Aminoisochinolinylharnstoff-Derivate verwendet, die eine antiproliferative Aktivität gegen Melanomzelllinien aufweisen. Kann auch zur Kontrolle des Lagerungsalters und der Stabilität instabiler Boronsäuren eingesetzt werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloroisoquinoline
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Siedepunkt 105°C to 108°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 2996
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 163.61
Reinheit (%) 95%