Learn More
1-Chlorohexan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490477
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11490477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22379.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-10-5
Summenformel C6H13Cl
Molekulargewicht (g/mol) 120.62
MDL-Nummer MFCD00001018
InChI-Schlüssel MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
IUPAC-Name 1-Chlorhexan
SMILES CCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorohexane
Schmelzpunkt -94°C
Siedepunkt 132°C to 134°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Strukturformel CH3(CH2)5Cl
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731289
Merck Index 14,2144
Formelmasse 120.62
Reinheit (%) 96%